Tlačiť
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
15301.18 15301.30
15301.18EA 206.58 EUR
15301.18 15301.30
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Neodymium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 38245-38-4 Molecular Formula: Nd2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 468.51(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00150426
Vzorec: Nd₂(CO₃)₃.xH₂O
Mw: 468.51 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150426
Číslo CAS: 38245-38-4
EINECS: 227-579-4