Silicon tetraacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14703.18
14703.30
14703.18EA
176.49
EUR
14703.18
14703.30
Silicon tetraacetate ≥97%
Silicon tetraacetate
CAS No.: 562-90-3
Molecular Formula: Si(OOCCH3)4
Formula Weight: 264.27
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 110°
Boiling Point: 160-170° dec.
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00026184
Vzorec:
C₈H₁₂O₈Si Teplota varu: 160…170 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026184 Číslo CAS: 562-90-3 EINECS: 209-239-7 OSN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,8498 |