Tlačiť
Lead(II) zirconate ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 1% Hf)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14682.22 14682.36
14682.22EA 288.01 EUR
14682.22 14682.36
Lead(II) zirconate ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 1% Hf)
Lead(II) zirconate
Purity: 99.7% CAS No.: 12060-01-4 Molecular Formula: PbZrO3 Formula Weight: 346.42 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.0 Odour: Odourless UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00016275
Vzorec: O₃PbZr
Hustota: 7,0
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016275
Číslo CAS: 12060-01-4
EINECS: 235-039-4
OSN: 3077
ADR: 9,III