Tlačiť
Molybdenum, platinum coated, wire, Ø 0.457 mm (0.018 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14658.BU 14658.G1 14658.G5
14658.BUEA 74.21 EUR
14658.BU 14658.G1 14658.G5
Molybdenum, platinum coated, wire, Ø 0.457 mm (0.018 in)
Molybdenum, platinum coated
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Pt thickness 2 micron MDL No.: MFCD00003465
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003465
Číslo CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2