Tlačiť
Barium acetylacetonate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14613.14 14613.22
14613.14EA 115.36 EUR
14613.14 14613.22
Barium acetylacetonate hydrate
Barium acetylacetonate hydrate
CAS No.: 12084-29-6 Molecular Formula: C10H14BaO4.xH2O Formula Weight: 335.56(anhy) Physical Form: Powder Melting Point: 320° UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00013484
Vzorec: C₁₀H₁₄BaO₄·xH₂O
Mw: 335.545 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: >320 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013484
Číslo CAS: 12084-29-6
EINECS: 235-151-3
OSN: 1564
ADR: 6.1 III