Tlačiť
Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14477.03 14477.06
14477.03EA 122.17 EUR
14477.03 14477.06
Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Yttrium(III) isopropoxide
Purity: 90+% CAS No.: 2172-12-5 Molecular Formula: Y[OCH(CH3)2]3 Formula Weight: 266.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 160° Boiling Point: 200-210°/1mm subl. Solubility: Soluble in hexane, THF, toluene UN No.: UN2925 MDL No.: MFCD00015641
Vzorec: C₉H₂₁O₃Y
Mw: 266.17 g/mol
Teplota varu: 200…210 °C (1 mmHg) (subl.)
Teplota tavenia: 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015641
Číslo CAS: 2172-12-5
OSN: 2925
ADR: 4.1 III