Tlačiť
Telluric acid 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hydrogen tellurate
14197.09 14197.18
14197.09EA 132.99 EUR
14197.09 14197.18
Telluric acid 99
Telluric acid dihydrate
Purity: 99+% CAS No.: 13451-14-4 Molecular Formula: H2O4Te.2H2O Formula Weight: 229.64 (193.61anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.158 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 136° Boiling Point: 160° dec. UN No.: UN3284 MDL No.: MFCD00150387
Vzorec: H₂O₄Te.2H₂0
Mw: 229.64 g/mol (193.61 anhy)
Teplota varu: 160 °C (rozkl.)
Hustota: 3.158
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150387
Číslo CAS: 13451-14-4
EINECS: 232-267-6
OSN: 3284
ADR: 6.1 III