Barium zirconate ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
14028.A1
14028.30
14028.A1EA
191.34
EUR
14028.A1
14028.30
Barium zirconate ≥99% (metals basis)
Barium zirconate
Purity: 99%
CAS No.: 12009-21-1
Molecular Formula: BaZrO3
Formula Weight: 276.53
Physical Form: 1-2 Micron Powder
Density: 5.52
Odour: Odourless
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00014189
Vzorec:
BaO₃Zr Teplota tavenia: 2500 °C Hustota: 5,52 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014189 Číslo CAS: 12009-21-1 EINECS: 234-546-8 |