Tlačiť
Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13209.04 13209.06 13209.09
13209.04EA 247.55 EUR
13209.04 13209.06 13209.09
Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 181266-82-0 Molecular Formula: C15H21EuO6.xH2O Formula Weight: 449.29(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 140° dec. MDL No.: MFCD00192170
Vzorec: C₁₅H₂₁EuO₆·xH₂O
Mw: 449.29 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 140 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192170
Číslo CAS: 181266-82-0
EINECS: 238-185-7