Tlačiť
Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13199.04 13199.09
13199.04EA 203.77 EUR
13199.04 13199.09
Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Holmium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 14589-33-4 Molecular Formula: C15H21HoO6 Formula Weight: 462.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050176
Vzorec: C₁₅H₂₁HoO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050176
Číslo CAS: 14589-33-4