Tlačiť
Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13133.09 13133.18
13133.09EA 155.64 EUR
13133.09 13133.18
Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) titanium oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-74-5 Molecular Formula: MnTiO3 Formula Weight: 150.84 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 1360° MDL No.: MFCD00016216
Vzorec: MnTiO₃
Mw: 150.84 g/mol
Teplota tavenia: 1360 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016216
Číslo CAS: 12032-74-5
EINECS: 234-776-9