Tlačiť
Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13029.14 13029.22
13029.14EA 202.57 EUR
13029.14 13029.22
Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Bismuth germanium oxide
Purity: 99.9995% CAS No.: 12233-56-6 Molecular Formula: Bi4Ge3O12 Formula Weight: 1245.68 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064629
Vzorec: Bi₄Ge₃O₁₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064629
Číslo CAS: 12233-56-6
EINECS: 235-457-7