Zinc orthophosphate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13013.06
13013.14
13013.06EA
124.75
EUR
13013.06
13013.14
Zinc orthophosphate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Zinc orthophosphate
Vzorec:
O₈P₂Zn₃ Hustota: 3,75 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036282 Číslo CAS: 7779-90-0 EINECS: 231-944-3 OSN: 3077 ADR: 9,III |