Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12985.14
12985.22
12985.14EA
242.28
EUR
12985.14
12985.22
Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc oxalate dihydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 4255-07-6
Molecular Formula: C2O4Zn.2H2O
Formula Weight: 189.42 (153.39anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.28
Appearance: White
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150611
Vzorec:
ZnC₂O₄·2H₂O Hustota: 3,28 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150611 Číslo CAS: 55906-21-3 EINECS: 208-934-2 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,10146 |