Tlačiť
Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12985.14 12985.22
12985.14EA 242.28 EUR
12985.14 12985.22
Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc oxalate dihydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 4255-07-6 Molecular Formula: C2O4Zn.2H2O Formula Weight: 189.42 (153.39anhy) Physical Form: Powder Density: 3.28 Appearance: White UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150611
Vzorec: ZnC₂O₄·2H₂O
Hustota: 3,28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150611
Číslo CAS: 55906-21-3
EINECS: 208-934-2
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10146