Iron sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Iron pyrite, Iron disulphide
12842.03
12842.09
12842.03EA
77.42
EUR
12842.03
12842.09
Iron sulphide ≥99.9% (metals basis)
Iron sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12068-85-8
Molecular Formula: FeS2
Formula Weight: 119.98
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.87
Odour: Odourless
Melting Point: 1171°
MDL No.: MFCD00064690
Vzorec:
FeS₂ Teplota tavenia: 1171 °C Hustota: 4,87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064690 Číslo CAS: 12068-85-8 EINECS: 235-106-8 |