Tlačiť
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate (≥19% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
12778.03 12778.06
12778.03EA 241.94 EUR
12778.03 12778.06
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate (≥19% Ru)
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
CAS No.: 15746-57-3 Molecular Formula: C20H16Cl2N4Ru.2H2O Formula Weight: 520.38 (484.35anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Black MDL No.: MFCD00012040
Vzorec: C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂Ru
Mw: 520.376 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015504
Číslo CAS: 15746-57-3