Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate (≥33% Au) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12664.03
12664.06
12664.03EA
152.83
EUR
12664.03
12664.06
Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate (≥33% Au) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14323-32-1
Molecular Formula: KAuBr4.2H2O
Formula Weight: 591.72 (555.69anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Weak
Solubility: Soluble in water and alcohol
MDL No.: MFCD00049650
Vzorec:
KAuBr₄.2H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049650 Číslo CAS: 14323-32-1 EINECS: 238-268-8 |