Tlačiť
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12645.03 12645.06
12645.03EA 1093.06 EUR
12645.03 12645.06
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Ammonium aquopentachlororhodate(III)
CAS No.: 63771-33-5 Molecular Formula: (NH4)2[RhCl5(H2O)] Formula Weight: 334.26 Physical Form: Powder Melting Point: 210-230° dec. MDL No.: MFCD00064673
Vzorec: (NH₄)₂[RhCl₅(H₂O)]
Teplota tavenia: 210…230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064673
Číslo CAS: 63771-33-5
EINECS: 264-455-9