Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12645.03
12645.06
12645.03EA
1093.06
EUR
12645.03
12645.06
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Ammonium aquopentachlororhodate(III)
CAS No.: 63771-33-5
Molecular Formula: (NH4)2[RhCl5(H2O)]
Formula Weight: 334.26
Physical Form: Powder
Melting Point: 210-230° dec.
MDL No.: MFCD00064673
Vzorec:
(NH₄)₂[RhCl₅(H₂O)] Teplota tavenia: 210…230 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064673 Číslo CAS: 63771-33-5 EINECS: 264-455-9 |