Tlačiť
Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution (1,5% Ru) (w/v)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12630.AD 12630.AK 12630.AU
12630.ADEA 160.05 EUR
12630.AD 12630.AK 12630.AU
Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution (1,5% Ru) (w/v)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9 Molecular Formula: N4O10Ru Formula Weight: 317.09 Physical Form: Liquid Density: 1.07 Appearance: Red-brown Odour: Acidic UN No.: UN3093 MDL No.: MFCD00016313
Vzorec: N₄O₁₀Ru
Hustota: 1,07
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016313
Číslo CAS: 34513-98-9
EINECS: 252-068-8
OSN: 3093
ADR: 8,II