Tlačiť
Chlorid paladnatý solution (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Palladium dichloride
12623.NB 12623.NH
12623.NBEA 1014.62 EUR
12623.NB 12623.NH
Chlorid paladnatý solution (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Chlorid paladnatý
CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown Odour: Acidic UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00003558
Vzorec: PdCl₂
Mw: 177.33
Teplota tavenia: 678
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003558
Číslo CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
OSN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07058