Tlačiť
Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12212.03 12212.06
12212.03EA 402.96 EUR
12212.03 12212.06
Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Iridium(III) bromide hydrate
Molecular Formula: IrBr3.xH2O Formula Weight: 431.91(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 100° -3H2O MDL No.: MFCD00049466
Vzorec: IrBr₃·xH₂O
Mw: 431.91 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 100 °C (-3H₂O)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049466
EINECS: 233-174-3