Tlačiť
Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12175.03 12175.06 12175.14
12175.03EA 173.44 EUR
12175.03 12175.06 12175.14
Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9 Molecular Formula: N4O10Ru Formula Weight: 317.09 Physical Form: Crystalline Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00016313
Vzorec: N₄O₁₀Ru
Mw: 317.09 g/mol
Teplota tavenia: Dec.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016313
Číslo CAS: 34513-98-9
EINECS: 252-068-8
ADR: 5.1 II