Tetraammineplatinum(II) nitrate solution (3 - 4% Pt) (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12167.NA
12167.NJ
12167.NAEA
826.36
EUR
12167.NA
12167.NJ
Tetraammineplatinum(II) nitrate solution (3 - 4% Pt) (w/w)
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Appearance: Colourless
UN No.: UN3218
MDL No.: MFCD00011624
Vzorec:
H₁₂N₆O₆Pt Mw: 387.216 g/mol Hustota: 1.05 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011624 Číslo CAS: 20634-12-2 EINECS: 243-929-9 OSN: 3218 ADR: 5.1 III |