Tlačiť
Tetraammineplatinum(II) nitrate solution (3 - 4% Pt) (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12167.NA 12167.NJ
12167.NAEA 826.36 EUR
12167.NA 12167.NJ
Tetraammineplatinum(II) nitrate solution (3 - 4% Pt) (w/w)
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Liquid Density: 1.05 Appearance: Colourless UN No.: UN3218 MDL No.: MFCD00011624
Vzorec: H₁₂N₆O₆Pt
Mw: 387.216 g/mol
Hustota: 1.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011624
Číslo CAS: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
OSN: 3218
ADR: 5.1 III