Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Potassium perruthenate
11877.03
11877.06
11877.03EA
246.34
EUR
11877.03
11877.06
Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Potassium perruthenate(VII)
Purity: 97%
CAS No.: 10378-50-4
Molecular Formula: KO4Ru
Formula Weight: 204.17
Physical Form: Crystalline
Appearance: Black
Melting Point: 440° dec.
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00061333
Vzorec:
C₃₂H₃₆N₂O₅ Mw: 528.649 g/mol Teplota tavenia: 440 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061333 Číslo CAS: 10378-50-4 EINECS: 233-835-6 ADR: 5.1 II |