Tlačiť
Rhodium(III) bromide hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11816.03 11816.06
11816.03EA 1093.06 EUR
11816.03 11816.06
Rhodium(III) bromide hydrate
Rhodium(III) bromide hydrate
CAS No.: 123333-87-9 Molecular Formula: RhBr3.xH2O Formula Weight: 342.62(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00149837
Vzorec: RhBr₃·xH₂O
Mw: 342.62 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149837
Číslo CAS: 123333-87-9
EINECS: 239-687-9