Tlačiť
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11805.03 11805.06
11805.03EA 111.36 EUR
11805.03 11805.06
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydrous
Ruthenium(III) iodide
CAS No.: 13896-65-6 Molecular Formula: RuI3 Formula Weight: 481.78 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 590° dec. MDL No.: MFCD00016316
Vzorec: I₃Ru
Mw: 481.783 g/mol
Teplota tavenia: 590 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016316
Číslo CAS: 13896-65-6
EINECS: 237-664-8