Platina 1% on gamma alumina, powder, reduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Platinium
11797.14
11797.22
11797.06
11797.14EA
451.66
EUR
11797.14
11797.22
11797.06
Platina 1% on gamma alumina, powder, reduced
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Molecular Formula: 300m2/g
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 |