Tlačiť
Rhodium 1% on alumina, powder, reduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11769.09 11769.18
11769.09EA 468.11 EUR
11769.09 11769.18
Rhodium 1% on alumina, powder, reduced
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Vzorec: Rh
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011201
Číslo CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0