Paladium 5% on gamma alumina, powder, reduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11713.06
11713.14
11713.22
11713.06EA
113.92
EUR
11713.06
11713.14
11713.22
Paladium 5% on gamma alumina, powder, reduced
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613602
Vzorec:
Pd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 |