Tlačiť
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexanitritokobaltitan trojsodný
11667.22 11667.36
11667.22EA 154.22 EUR
11667.22 11667.36
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS
Sodium hexanitritocobaltate(III)
CAS No.: 14649-73-1 Molecular Formula: Na3Co(NO2)6 Formula Weight: 403.94 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless Melting Point: 220° dec. Solubility: Very soluble in water UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00003512
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
Mw: 403.94 g/mol
Teplota tavenia: 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003512
Číslo CAS: 14649-73-1
EINECS: 237-077-7
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8603