Tlačiť
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10895.09 10895.18
10895.09EA 119.13 EUR
10895.09 10895.18
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Vzorec: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149620
Číslo CAS: 10580-03-7
EINECS: 234-174-6
OSN: 3288
ADR: 6.1,III