Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate (23,2% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10553.02
10553.03
10553.02EA
473.06
EUR
10553.02
10553.03
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate (23,2% Rh)
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
CAS No.: 15004-86-1
Molecular Formula: C6H24Cl3N6Rh.3H2O
Formula Weight: 443.61 (389.56anhy)
Physical Form: Crystalline/Fused lump, crystals fuse over time
Appearance: White
Melting Point: 280° dec.
MDL No.: MFCD00149661
Vzorec:
C₆H₃₀Cl₃N₆O₃Rh Mw: 443.601 g/mol Teplota tavenia: 280 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149661 Číslo CAS: 15004-86-1 EINECS: 237-846-7 |