Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tetraammineplatinum (II) chloride hydrate
10544.03
10544.06
10544.03EA
255.96
EUR
10544.03
10544.06
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
CAS No.: 13933-33-0
Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 352.13 (334.11anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00149947
Vzorec:
Cl₂H₁₄N₄OPt Mw: 352.123 g/mol Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.) Hustota: 2.74 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149947 Číslo CAS: 13933-33-0 EINECS: 237-706-5 |