Chloropentaammineruthenium(III) chloride (≥33,5% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10520.03
10520.06
10520.03EA
285.2
EUR
10520.03
10520.06
Chloropentaammineruthenium(III) chloride (≥33,5% Ru)
Chloropentaammineruthenium(III) chloride
CAS No.: 18532-87-1
Molecular Formula: Cl3H15N5Ru
Formula Weight: 292.58
Physical Form: Micro Crystals
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow/orange
MDL No.: MFCD00011529
Vzorec:
Cl₃H₁₅N₅Ru Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011529 Číslo CAS: 18532-87-1 EINECS: 242-408-3 |