Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Dichloro(1,2-diaminoethane)palladium
10496.03
10496.06
10496.03EA
239.87
EUR
10496.03
10496.06
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
CAS No.: 15020-99-2
Molecular Formula: PdCl2(H2NCH2CH2NH2)
Formula Weight: 237.41
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00044991
Vzorec:
PdCl₂(H₂NCH₂CH₂NH₂) Mw: 237.41 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044991 Číslo CAS: 15020-99-2 |