Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10494.03
10494.06
10494.03EA
152.83
EUR
10494.03
10494.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
CAS No.: 50982-12-2
Molecular Formula: [RuCl2(C8H12)]n
Physical Form: Powder
Appearance: Brown to black
Melting Point: 200° dec.
MDL No.: MFCD00171304
Vzorec:
[RuCl₂(C₈H₁₂)]n Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00171304 Číslo CAS: 50982-12-2 |