Tlačiť
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer (≥44% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chloronorbornadiene rhodium(I) dimer, Bis(norbornadiene-mu-chlororhodium), Chloronorbornadiene Rhodium(I) Dimer
10467.02 10467.03
10467.02EA 801.44 EUR
10467.02 10467.03
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer (≥44% Rh)
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer
CAS No.: 12257-42-0 Molecular Formula: C14H16Cl2Rh2 Formula Weight: 461.01 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198060
Vzorec: C₁₄H₁₆Cl₂Rh₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00198060
Číslo CAS: 12257-42-0
EINECS: 235-510-4