Tlačiť
Kyselina sírová ≥96% for nitrogen analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85546.320EA 90.13 EUR
85546.320 85546.290
Kyselina sírová ≥96% for nitrogen analysis
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38 °C
Hustota: 1.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm