Tlačiť
Reagenční láhve, šikmé rameno, úzké nebo široké hrdlo, se zabroušenou skleněnou zátkou
Dodávateľ: VITRUM GLASS
632414126050 632414126100 632414126250 632414126500 632414126940 632414126950 632414127050 632414127100 632414127250 632414226050 632414226250 632414226500 632414227050 632414227950
VTRA632414126050EA 5.66 EUR
VTRA632414126050 VTRA632414126100 VTRA632414126250 VTRA632414126500 VTRA632414126940 VTRA632414126950 VTRA632414127050 VTRA632414127100 VTRA632414127250 VTRA632414226050 VTRA632414226250 VTRA632414226500 VTRA632414227050 VTRA632414227950
Reagenční láhve, šikmé rameno, úzké nebo široké hrdlo, se zabroušenou skleněnou zátkou
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, se standardním zábrusem a skleněnou zátkou.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro aplikace, které nejsou spojeny s velkým tepelným šokem
  • Stabilní a robustní
Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.