Tlačiť
Reagenční láhev, široké hrdlo, rovné rameno, nebroušené hrdlo
Dodávateľ: VITRUM GLASS
632414103050 632414103100 632414103250 632414103500 632414103940 632414103950 632414203050 632414203100 632414203250 632414203500 632414203940 632414203950
VTRA632414103050EA 1.03 EUR
VTRA632414103050 VTRA632414103100 VTRA632414103250 VTRA632414103500 VTRA632414103940 VTRA632414103950 VTRA632414203050 VTRA632414203100 VTRA632414203250 VTRA632414203500 VTRA632414203940 VTRA632414203950
Reagenční láhev, široké hrdlo, rovné rameno, nebroušené hrdlo
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, nebroušené hrdlo.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti Pro aplikace, které nejsou spojeny s velkým tepelným šokem Stabilní a těžké
Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.