Tlačiť
Screw caps
Dodávateľ: MRAZ EDWIN
200/45-GREEN 200/45-YELLOW 200/45-RED 200/45-GREY 200/45 200/45-BLUE 200/45-VIOLET
MRAZ200/45-GREENEA 1.41 EUR
MRAZ200/45-GREEN MRAZ200/45-YELLOW MRAZ200/45-RED MRAZ200/45-GREY MRAZ200/45 MRAZ200/45-BLUE MRAZ200/45-VIOLET
Screw caps
Uzávěry Uzávěry k láhvím
PP, coloured with lip seal.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Autoclavable