Citronan sodný dihydrát 99.0-101.0% (by non aqueous titration), granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
3646-01EA
86.24
EUR
3646-01
3646-07
3646-R
Citronan sodný dihydrát 99.0-101.0% (by non aqueous titration), granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Citran trojdraselný dihydrát
Granular. Lot analysis on label.
- Lot analysis on label
Vzorec:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Teplota tavenia: 150 °C Hustota: 1,70 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150031 Číslo CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 101.0 % |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 101.0 % |
ACS - Assay (C₆H₅Na₃O₇·2H₂O) (by non-aqueous titration) | 99.0 - 101.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.0 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
ACS - Ammonia (as NH₃) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |