Tlačiť
Cleaning swab
Dodávateľ: Köhler Technische Produkte
KOEH2-1017EA 14.73 EUR
KOEH2-1017
Cleaning swab
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
These cotton swabs are designed for cleaning hardly accessible areas on optical devices and smears in bacteriology.