Tlačiť
Tweezers
Dodávateľ: Köhler Technische Produkte
KOEH3-1230EA 24.46 EUR
KOEH3-1230 KOEH3-1232
Tweezers
Pinzety
Lightweight aluminium tweezers for universal use.
  • Fully seamless
  • Anti-magnetic
  • Not corrosive
  • Packed in protective tube