Tlačiť
Hexachloroplatinic(IV) acid, GR analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07341.0005 1.07341.0025
1.07341.0005EA 288.01 EUR
1.07341.0005 1.07341.0025
Hexachloroplatinic(IV) acid, GR analytical reagent, Supelco®
Hexachloroplatinic(IV) acid
Vzorec: H₂Cl₆Pt
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011330
Číslo CAS: 16941-12-1
OSN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 0.6 (H2O, 20 °C)
Assay ≥10,0 %