Tlačiť
Kyselina sírová ( 0,51 mol/l; 1,02 N) vodný roztok 1 N in aqueous solution, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
5642-02EA 0 EUR
5642-02 5642-09
Kyselina sírová ( 0,51 mol/l; 1,02 N) vodný roztok 1 N in aqueous solution, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Kyselina sírová
The quality of BAKER ANALYZED™ ACS Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These acids are tested for common trace metals.
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Normality 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…