Tlačiť
Hydroxid draselný (5 - 50%) vodný roztok 45,0 - 46,5% in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
3143-REA 5208.49 EUR
3143-R 3143-01
Hydroxid draselný (5 - 50%) vodný roztok 45,0 - 46,5% in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hydroxid draselný
Lot analysis on label.
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 45.0 - 46.5 %
Assay (KOH) 45.0 - 46.5 %
Potassium Carbonate (K₂CO₃) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤0.050 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm