Tlačiť
Baňka destilační, dle Englera, KIMBLE®
Dodávateľ: Waldner
KIML634626015125EA 0 EUR
KIML634626015125
Baňka destilační, dle Englera, KIMBLE®
Baňky Baňky destilační
Borosilikátové sklo s jednou referenční značkou.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Idelální baňky pro ohřevné aplikace a destilace díky uniformní tloušťce skla.
Certifikácie: Podle normy ASTM E133.