Tlačiť
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 30000 for synthesis, fully hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21039.0100 8.21039.1000
8.21039.0100EA 35.33 EUR
8.21039.0100 8.21039.1000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 30000 for synthesis, fully hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Číslo MDL: MFCD00081922
Číslo CAS: 9002-89-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
pH value 3,5 - 7,0
Storage temperature +15...+25 °C
Loss on drying ≤5,0 %
Degree of hydrolysis ≥98%
Dynamic viscosity 3,8 - 5,2 mPa.s
Ash ≤1,0 %
Ester value 12 - 25